MABS1241
Anti-Synembryn-A/Ric8A Antibody, clone 3E1
clone 3E1, from mouse
Synonyme(s) :
Protein Ric-8A, Resistance to inhibitors of cholinesterase 8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E1, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RIC8A(60626)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
A representative lot detected recombinant Synembryn-A/Ric-8A protein (Chan, P.Y., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 110(10):3794-3799).
Qualité
Analyse par western blotting : µµ
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1