MABN281
Anti-Numb Antibody, clone 6G10.1
clone 6G10.1, from mouse
Synonyme(s) :
Protein numb homolog, h-Numb, S171
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6G10.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUMB(8650)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Numb in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
A431 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable