MABN2642
Anti-Munc13-1 Antibody, clone 11B-10G
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11B-10G, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 196.36 kDa
observed mol wt ~190 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Unc13a(64829)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Munc13-1 in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Munc13-1 in Immunocytochemistry applications (Sakamoto, H., et al. (2018). Nat Neurosci.;21(1):41-49).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable