MABF80C
Anti-MHC class II (I-A/I-E), APC, clone M5/114 .15.2 Antibody
clone M5/114.15.2, from rat, Allophycocyanin conjugate
Synonyme(s) :
H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain, Ia antigen-associated invariant chain (Ii), MHC class II-associated invariant chain, CD74, MHC class II (I-A/I-E)
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M5/114.15.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd74(16149)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected MHC class II (I-A/I-E) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable