MABF466
Anti-KLRG1 Antibody (mouse), PE, clone 2F1
clone 2F1, 0.2 mg/mL, from hamster(Syrian)
Synonyme(s) :
Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1, Mast cell function-associated antigen 2F1
About This Item
Source biologique
hamster (Syrian)
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F1, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Klrg1(50928)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected KLRG1 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité