I3767
Anti-Interleukin-1β antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-IL-1β
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
neutralization: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Il1b(16176)
Description générale
Anti-Interleukin-1β antibody specifically reacts with mouse IL-1β. The antibody shows 25% cross reactivity with human recombinant IL-1β.
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable