MABF2774
Anti-Dengue Virus 2 NS1 Antibody
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
164, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 48 kDa
Espèces réactives
virus
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Unknown ... POLY(1494449)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by ELISA with DENV2 NS1 recombinant protein.
ELISA Analysis: 1.0 μg/mL of this antibody detected recombinant Dengue Virus 2 NS1 protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Dengue Virus 2 NS1 in ELISA applications (Bosch, I., et. al. (2020). PLoS Negl Trop Dis.
14(6):e0008203).Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable