MABF272
Anti-TREM-1, clone 2(1a2) Antibody
clone 2(1a2), from mouse, Atto 550 conjugate
Synonyme(s) :
Triggering receptor expressed on myeloid cells 1, TREM-1, Triggering receptor expressed on monocytes 1, CD354
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Atto 550 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2(1a2), monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TREM1(54210)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected TREM-1 in human peripheral blood mononuclear cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2