Principaux documents
MABF191
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CSF1, clone 2D10
ascites fluid, clone 2D10, from mouse
Synonyme(s) :
Macrophage colony-stimulating factor 1, CSF-1, M-CSF, MCSF, Lanimostim, Processed macrophage colony-stimulating factor 1
100 μL
611.00 CHF
611.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
611.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
611.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D10, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSF1(1435)
Description générale
Le facteur 1 de stimulation des colonies de macrophages (CSF1, CSF-1, M-CSF, MCSF) ou lanimostim est une cytokine qui a d'abord été identifiée comme étant une molécule jouant un rôle important pour la survie, la prolifération et la différenciation des cellules mononucléaires telles que les phagocytes, les macrophages et les monocytes. Cependant, nous savons aujourd'hui que la protéine CSF1 remplit également plusieurs autres fonctions dans différents types de cellules. La protéine CSF1 est essentielle au développement osseux normal, à la prolifération des ostéoclastes et à la résorption osseuse. La CSF1 est libérée par les ostéoclastes sous l'effet de la stimulation par l'hormone parathyroïdienne. De plus, la protéine CSF1 influe sur la réorganisation de l'actine et du cytosquelette qui affecte l'adhérence et la migration cellulaires et la surstimulation de la CSF1 dans les cellules endothéliales est associée au développement et à la progression de l'arthérosclérose. La CSF1 est également largement exprimée dans l'épithélium endométrial de l'utérus gestationnel et elle est essentielle à l'implantation embryonnaire et au développement normal du placenta. La CSF1 semble également jouer un rôle important dans le cancer. En premier lieu, elle est un agent antitumoral et augmente l'expression macrophage des activités antitumorales, mais la surexpression de la CSF1 dans les cancers du sein, des os et plusieurs autres formes de cancer semble favoriser l'invasivité des cellules, leur prolifération et la survie des tumeurs. Enfin, en tant que facteur mature sécrété, la CSF1 favorise la libération de cytokines pro-inflammatoires et participe au processus d'immunité innée en cas d'inflammation et d'infection. La CSF1 est initialement produite comme précurseur lié à la membrane, mais elle est transformée et sécrétée sous l'effet d'une stimulation. La CSF1 est fortement glycosylée et se trouve dans la MEC ainsi que dans les membranes de surface des cellules. Le récepteur CSF1 est présent sur différents types de cellules, notamment les macrophages, les cellules endothéliales et les ostéoclastes. L'anticorps monoclonal de souris anti-CSF1 d'EMD-Millipore a été testé en western blotting sur des protéines recombinantes et en immunohistochimie (inclusion en paraffine) sur des coupes de tissus de placenta humain.
Immunogène
Fragment recombinant purifié de la protéine CSF1 humaine exprimée dans E. coli.
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution du 1/200e au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine CSF1 dans des tissus de placenta humain.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'anticorps anti-CSF1, clone 2D10, est un anticorps monoclonal de souris hautement spécifique qui cible la protéine CSF1. Son utilisation a été testée en western blotting et en IHC.
Sous-domaine de recherche
Signalisation immunologique
Qualité
Produit évalué par western blotting sur la protéine CSF1 recombinante humaine.
Analyse par western blotting : une dilution du 1/500e au 1/2 000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine CSF1 recombinante humaine.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 60 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Liquide d'ascites avec IgG1 monoclonale de souris contenant jusqu'à 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Protéine CSF1 recombinante humaine
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Wei-Chi Hsu et al.
Disease markers, 2019, 2724948-2724948 (2019-10-01)
Colony-stimulating factor-1 (CSF-1) is a homodimeric glycoprotein. The main role of CSF-1 is as a hematopoietic growth factor that modulates proliferation, differentiation, and survival of macrophages. Moreover, CSF-1 has also been reported to be aberrantly expressed in several human cancers.
Enrique Blanco-Carmona et al.
Cell reports. Medicine, 4(11), 101249-101249 (2023-10-27)
The isocitrate dehydrogenase (IDH) gene is recurrently mutated in adult diffuse gliomas. IDH-mutant gliomas are categorized into oligodendrogliomas and astrocytomas, each with unique pathological features. Here, we use single-nucleus RNA and ATAC sequencing to compare the molecular heterogeneity of these