MABF165A
Anti-CD19 (human), PE, clone SJ25C1 Antibody
clone SJ25C1, from mouse, PE
Synonyme(s) :
B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, Differentiation antigen CD19, T-cell surface antigen Leu-12, CD antigen CD19, CD19
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SJ25C1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD19(930)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD19 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable