MABE870
Anti-Lin28A Antibody, clone 35L33G
clone 35L33G, from mouse
Synonyme(s) :
Protein lin-28 homolog A, Lin-28A, Zinc finger CCHC domain-containing protein 1, Lin28A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
35L33G, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LIN28A(79727)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lin28A in A3-1 mESC lysates (Cho, J., et al. (2012). Cell. 151:765-777).
CLIP Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lin28A in A3-1 mESC lysates (Cho, J., et al. (2012). Cell. 151:765-777).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lin28A in 10 µg of H9 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable