MABE866
Anti-Mad2 Antibody, clone AS55-A12
clone AS55-A12, from mouse
Synonyme(s) :
Mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD2A, HsMAD2, Mitotic arrest deficient 2-like protein 1, MAD2-like protein 1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AS55-A12, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAD2L1(4085)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad2 in PtK1 cells transfected with Alexa-Mad2 (De Antoni, A., et al. 2005. Curr Biol. 15(3):214-225.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad2 in HeLa cells transfected with pCMV expressing wild-type myc-tagged Mad2, and certain mutations of myc-tagged Mad2 (This mutant does not bind to the core of Mad1/Mad2) (De Antoni, A., et al. 2005. Curr Biol. 15(3):214-225.).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Mad2 in 10 µg of HEK293 cell lyate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable