MABE450
Anti-TAF15, clone 8TA-2B10 Antibody
ascites fluid, clone 8TA-2B10, from mouse
Synonyme(s) :
TATA-binding protein-associated factor 2N, 68 kDa TATA-binding protein-associated factor, TAF(II)68, TAFII68, RNA-binding protein 56
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8TA-2B10, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAF15(8148)
Description générale
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TAF15 in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable