MABE224
Anti-ZFX Antibody, clone 3E8.1
clone 3E8.1, from mouse
Synonyme(s) :
Zinc finger X-chromosomal protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E8.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZFX(7543)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ZFX in 200 µg of HeLa nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2