MABE1915
Anti-CPEB4 Antibody, clone A4
150.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
About This Item
150.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies, primary antibodies
Clone
A4, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 79.15 kDa
observed mol wt ~79 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
rat, human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Cpeb4(303010)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Neuro-2A cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CPEB4 in Neuro-2A cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CPEB4 in A375 and HepG2 cell lysates.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CPEB4 in Immunoprecipitation applications (Chang, Y.W., et al. (2014). PLoS One. 9(9):e107961).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CPEB4 in Immunocytochemistry applications (Chang, Y.W., et al. (2014). PLoS One. 9(9):e107961).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CPEB4 in Western Blotting applications (Chang, Y.W., et al. (2014). PLoS One. 9(9):e107961; Tseng, C-S., et al. (2017). Cell Rep. 21(8):2264-2276).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable