MABE163
Anti-ASF-1 (SF2) Antibody, clone AK96
clone AK96, from mouse
Synonyme(s) :
splicing factor, arginine/serine-rich 1, Alternative-splicing factor 1, pre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit, splicing factor 22, ASF-1, SF2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AK96, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRSF1(6426)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in western blotting (Sinha, R., et al. (2010). Mol. Cell. Biol. doi:10.1128/MCB.01270-09).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ASF-1 (SF2) in HeLa nuclear extracts (Jablonski, J. A., et al. (2010). Nucleic Acids Research. 38(4):1249-1260).
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ASF-1 (SF2) on 10 µg of human lymph node lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human lymph node lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable