Principaux documents
MABE126
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéines SR, clone 16H3
clone 16H3, from mouse
Synonyme(s) :
splicing factor, arginine/serine-rich 6, arginine/serine-rich splicing factor 6, splicing factor, arginine/serine-rich, 55 kDa, Pre-mRNA-splicing factor SRP55, pre-mRNA splicing factor SRP55
100 μG
424.00 CHF
424.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
424.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
424.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
16H3, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRSF6(6431)
Description générale
Les protéines riches en Ser-Arg (SR) constituent une famille de phosphoprotéines conservées sur le plan fonctionnel et structurel, et sont des composants nécessaires pour l'épissage alternatif et constitutif des pré-ARNm. Les protéines SR sont caractérisées par leur composition modulaire composée de deux domaines d'intérêt : un motif de reconnaissance d'ARN (RRM) N-terminal, qui sert à la détermination de la spécificité de liaison à l'ADN, et le domaine RS, un domaine C-terminal riche en arginine et en sérine, qui oriente les navettes et la localisation des protéines SR et sert de domaine d'activation de l'épissage. Elles sont impliquées dans divers aspects de l'épissage des pré-ARNm et dans l'assemblage du complexe d'épissage (splicéosome), notamment l'identification et l'appropriation des sites d'épissage, ainsi que la manipulation de la régulation de l'épissage alternatif.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît les quatre protéines nucléaires SRp75, SRp55, SRp40et SRp20, plus environ 20 autres protéines nucléaires prédominantes considérées comme appartenant à la famille des protéines SR.
Immunogène
SRp55 bovine déphosphorylée et SRp55 déphosphorylée recombinante avec étiquette GST (Neugebauer, K.M. et al. 1995).
Application
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a été utilisé en immunoprécipitation par un laboratoire indépendant [Neugebauer, K.M., et al. (1995)].
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant dans une analyse par immunocytochimie. [Neugebauer, K.M., et al. (1995)].
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-protéines SR, clone 16H3, est un anticorps monoclonal de souris destiné à la détection de la famille de protéines SR, également appelées facteur d'épissage 6 riche en arginine et en sérine, et son utilisation a été validée en western blotting, immunoprécipitation et immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Métabolisme de l'ARN et protéines de liaison
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait nucléaire de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter des protéines SR dans 10 µg d'extrait nucléaire de cellules HeLa.
Description de la cible
Il permet de détecter de multiples membres de la famille des protéines SR. Selon les rapports, les protéines SR les plus détectées sont SRp75, SRp55, SRp40, SRp30, SRp20 [Neugebauer, K.M., et al. (1995)].
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Extrait nucléaire de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
María Luz Morales et al.
Leukemia, 37(8), 1649-1659 (2023-07-09)
Despite the approval of several drugs for AML, cytarabine is still widely used as a therapeutic approach. However, 85% of patients show resistance and only 10% overcome the disease. Using RNA-seq and phosphoproteomics, we show that RNA splicing and serine-arginine-rich
Komal Raina et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 13(1), 58-73 (2022-03-01)
Nuclear Speckles (NS) are phase-separated condensates of protein and RNA whose components dynamically coordinate RNA transcription, splicing, transport and DNA repair. NS, probed largely by imaging studies, remained historically well known as Interchromatin Granule Clusters, and biochemical properties, especially their
Morgane Corre et al.
Nucleic acids research, 51(22), 12459-12475 (2023-11-09)
Cell autonomous responses to intracellular bacteria largely depend on reorganization of gene expression. To gain isoform-level resolution of these modes of regulation, we combined long- and short-read transcriptomic analyses of the response of intestinal epithelial cells to infection by the
Tyler Funnell et al.
Nature communications, 8(1), 7-7 (2017-02-25)
CDC-like kinase phosphorylation of serine/arginine-rich proteins is central to RNA splicing reactions. Yet, the genomic network of CDC-like kinase-dependent RNA processing events remains poorly defined. Here, we explore the connectivity of genomic CDC-like kinase splicing functions by applying graduated, short-exposure
Antonella Pinto et al.
British journal of pharmacology, 172(11), 2918-2927 (2015-01-28)
Dehydroepiandrosterone (DHEA) is thought to be an anti-glucocorticoid hormone known to be fully functional in young people but deficient in aged humans. Our previous data suggest that DHEA not only counteracts the effect of cortisol on RACK1 expression, a protein