MABE1152M
Anti-Cryptochrome-1 Antibody, clone D46-3361
clone D46-3361, from rat
Synonyme(s) :
Cry1, cryptochrome 1 (photolyase-like), Cryptochrome-1, Phll1, Cry-1
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D46-3361, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cry1(12952)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Cryptochrome-1 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Ye, R., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(29):25891-902).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cryptochrome-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2