MABD89
Anti-Podocalyxin-like protein I (Cytotoxic) Antibody, clone mAb 84
clone mab 84, from mouse
Synonyme(s) :
Podocalyxin-like protein I, GCTM-2 antigen, Gp200
423.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
About This Item
423.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mab 84, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PODXL(5420)
Description générale
Spécificité
This antibody has been shown to select against undifferentiated human embryonic stem cells (hESC) and to be functionally cytotoxic against these undifferentiated hESC populations (Choo, A., et al., 2008).
Immunogène
Application
This antibody has been shown to work in Flow Cytometry applications (Choo, AB., et al. (2008). Stem Cells, 26:1454–1463).
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable