Principaux documents
MABC536
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-vasohibine-2, clone 5E3
clone 5E3, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Vasohibin-2, Vasohibin-like protein
100 μG
438.00 CHF
438.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
438.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
438.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E3, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VASH2(79805)
Description générale
La vasohibine-2, protéine de type vasohibine codée par le gène VASH2/VASHL, est une protéine régulatrice du développement qui est impliquée dans l'angiogenèse induite par le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF pour "Vascular Endothelial Growth Factor") et que l'on retrouve dans plusieurs organes embryonnaires entre 6 et 12 semaines de développement chez l'être humain. La vasohibine-2 se comporte comme un inhibiteur de l'angiogenèse et contribuerait à réguler la formation et la maturation des vaisseaux des organes. Dans le cancer, la vasohibine-2 semble activer l'angiogenèse et elle est exprimée dans de nombreux cancers. Dans les cellules cancéreuses, elle se présente sous deux isoformes : la VASH2 (355 résidus d'acides aminés) dans le cytoplasme, et la VASH2 (311 résidus d'acides aminés) dans le noyau. La VASH2 est relativement peu abondante.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à la vasohibine-2 humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/2000e d'un lot représentatif a permis de détecter la vasohibine 2 dans des tissus placentaires humains.
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter la vasohibine 2 dans des tissus pulmonaires embryonnaires humains et murins [Shibuya, T. et al. (2006). American Heart Association. 26:1051-1057].
L'anticorps anti-vasohibine-2, clone 5E3, est un anticorps dirigé contre la vasohibine-2 pour une utilisation en western blotting et en immunohistochimie.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules HUVEC
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la vasohibine 2 dans 10 µg de lysat de cellules HUVEC.
Description de la cible
Poids réel : ~40 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant du PBS, sans conservateurs.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Trevor J Mathias et al.
Cancers, 14(7) (2022-04-13)
Post-translational modifications (PTMs) of the microtubule network impart differential functions across normal cell types and their cancerous counterparts. The removal of the C-terminal tyrosine of α-tubulin (deTyr-Tub) as performed by the tubulin carboxypeptidase (TCP) is of particular interest in breast
Siem van der Laan et al.
Cell reports, 29(12), 4159-4171 (2019-12-19)
The two related members of the vasohibin family, VASH1 and VASH2, encode human tubulin detyrosinases. Here we demonstrate that, in contrast to VASH1, which requires binding of small vasohibin binding protein (SVBP), VASH2 has autonomous tubulin detyrosinating activity. Moreover, we