MABC524
Anti-FANCC Antibody, clone 8F3
clone 8F3, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Fanconi anemia group C protein, Protein FACC, FANCC
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8F3, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FANCC(2176)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FANCC in HeLa cell lysate (Tremblay, C.S., et al. (2008) Blood. 112(5):2062-2070).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated FANCC from HeLa cell lysate (Tremblay, C.S., et al. (2008) Blood. 112(5):2062-2070).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected FANCC in HeLa cells (Tremblay, C.S., et al. (2008) Blood. 112(5):2062-2070).
Qualité
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected FANCC in 10 µg of PC12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable