MAB880-A
Anti-HIV Antibody, p24, clone 7A8.1
clone 7A8.1, Chemicon®, from mouse
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7A8.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
-1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... TARBP1(6894)
Spécificité
Immunogène
Application
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Antibodies are not neutralizing. For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used. Final working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable