MAB8661
Anti-Influenza B Antibody, nucleoprotein, clones B2, B4 Blend
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
B2, monoclonal
B4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
No cross-reactivity to influenza A, parainfluenza 1, 2 or 3, adenovirus or RSV.
Immunogène
Application
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Influenza Control Slides, Catalogue Number 5010-5
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable