MAB8429
Anti-Hepatitis B Virus Antibody, X-Protein, a.a. 50-88, clone 146
clone 146, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Trans-Activator X Gene Product
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
146, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES:
Reacts only with human HBV
Immunogène
Application
Immunoblotting: non-reduced conditions. Immunocytochemistry: acetone fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable