Parvovirus B19 humain. Reconnaît les acides aminés 446-466 du VP2. Cet anticorps inhibe l'hémagglutination.
Immunogène
Virus B-19 purifié à partir d'un échantillon de sérum prélevé sur un enfant atteint d'une myélose aplasique en phase aiguë (Anderson, 1986).
Application
Domaine de recherche Maladies infectieuses
Dosage immunologique.
Immunocytochimie
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'utilisation de cet anticorps anti-parvovirus B19, clone 521-5D, a été validée en ELISA, IC, IH et IH(P) pour la détection du parvovirus B19.
Sous-domaine de recherche Maladies infectieuses - virales
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. Dans du PB 0,02 M et du NaCl 0,25 M à pH 7,6 avec 0,1 % de NaN3 en guise de conservateur.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 12 mois maximum.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Antimicrobial agents and chemotherapy, 63(3) (2018-12-12)
Human parvovirus B19 (B19V), a member of the genus Erythroparvovirus of the family Parvoviridae, is a small nonenveloped virus that has a single-stranded DNA (ssDNA) genome of 5.6 kb with two inverted terminal repeats (ITRs). B19V infection often results in
Human parvovirus B19 infection in acute fulminant liver failure.
Y V Karetnyi, P R Beck, R S Markin, A N Langnas, S J Naides
Journal of medical virology, 86(9), 1614-1620 (2013-11-23)
Human erythrovirus B19 (EVB19) is a small, pathogenic DNA virus that has been associated with a wide range of illnesses. The primary site of replication is in bone marrow-derived erythroid progenitor cells, but EVB19 DNA has been detected in a
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 107(4), 476-480 (2000-04-12)
To identify the presence of parvovirus B19 infection as a possible cause of fetal loss in the third trimester. Prospective study of women experiencing third-trimester intrauterine fetal death (IUFD). All cases of IUFD at Danderyd Hospital from 1992 to 1998.