MAB5384A4
Anti-NG2 Antibody, clone 132.39, Alexa Fluor™488 Conjugate
clone 132.39, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, HSN tumor-specific antigen
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
132.39, monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NG2 in rat oligodendrocyte precursor cells. Performed without Triton.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat oligodendrocyte precursor cells
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable