Principaux documents
MAB3804
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-53BP1, clone BP18
ascites fluid, clone BP18, Chemicon®
Synonyme(s) :
p53 Binding Protein 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BP18, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53BP1(7158)
Spécificité
53BP1
Immunogène
Protéines 53BP1 humaines recombinantes.
Application
&&
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Western blotting. Reconnaît une protéine ≥ 250 kDa. Il est suggéré de diluer dans un tampon TBST. Il est suggéré d'utiliser un tampon de blocage à base de lait écrémé en poudre à 5 %.
La taille attendue en immunotransfert est ≥ 250 kD. Il est suggéré de lyser dans un tampon NETN. Il est suggéré de capturer sur protéine A avec un anticorps de lapin anti-souris comme linker.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Ascites. Liquide.
Stockage et stabilité
° Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dejie Wang et al.
Science advances, 7(25) (2021-06-20)
53BP1 activates nonhomologous end joining (NHEJ) and inhibits homologous recombination (HR) repair of DNA double-strand breaks (DSBs). Dissociation of 53BP1 from DSBs and consequent activation of HR, a less error-prone pathway than NHEJ, helps maintain genome integrity during DNA replication;
Claudia E Rübe et al.
NPJ aging and mechanisms of disease, 7(1), 7-7 (2021-04-03)
Cellular senescence is an irreversible growth arrest that occurs as a result of damaging stimuli, including DNA damage and/or telomere shortening. Here, we investigate histone variant H2A.J as a new biomarker to detect senescent cells during human skin aging. Skin
Elisa Varela et al.
Nature communications, 7, 11739-11739 (2016-06-03)
Although telomere length is genetically determined, mouse embryonic stem (ES) cells with telomeres of twice the normal size have been generated. Here, we use such ES cells with 'hyper-long' telomeres, which also express green fluorescent protein (GFP), to generate chimaeric
Deeksha Munnur et al.
Cell reports, 26(8), 2028-2036 (2019-02-21)
Although poly-ADP-ribosylation (PARylation) of DNA repair factors had been well documented, its role in the repair of DNA double-strand breaks (DSBs) is poorly understood. NR4A nuclear orphan receptors were previously linked to DSB repair; however, their function in the process
Ishita Ghosh et al.
Nucleic acids research, 51(16), 8643-8662 (2023-07-13)
Environmental agents like ionizing radiation (IR) and chemotherapeutic drugs can cause severe damage to the DNA, often in the form of double-strand breaks (DSBs). Remaining unrepaired, DSBs can lead to chromosomal rearrangements, and cell death. One major error-free pathway to