MAB3785
Anti-APC Antibody, NT, clone Ali 12.28
clone Ali 12.28, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Adenomatous Polyposis Coli Protein
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Ali 12.28, monoclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APC(324)
mouse ... Apc(11789)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry (Acetone Fixed, Frozen)
ELISA
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: SW480, LoVo, DLD1, and SW837 cell lines
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable