MAB3502-I
Anti-Angiotensin Converting Enzyme Antibody, clone 2E2
culture supernatant, clone 2E2, from mouse
Synonyme(s) :
Angiotensin-converting enzyme, ACE, Dipeptidyl carboxypeptidase I, Kininase II, CD143
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E2, monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACE(1636)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected rat Angiotensin Converting Enzyme in WB.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Rat Angiotensin Converting Enzyme
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable