Principaux documents
MAB3408
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, KMX-1
Synonyme(s) :
Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
50 μG
830.00 CHF
830.00 CHF
Check Cart for Availability
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1140
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
830.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
830.00 CHF
Check Cart for Availability
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1140
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-tubuline bêta, clone KMX-1, clone KMX-1, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
KMX-1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBB3(10381)
Description générale
Les microtubules sont des éléments constitutifs de l'appareil mitotique, des cils, des flagelles et de certains éléments du cytosquelette. Ils se composent principalement de 2 protéines solubles (tubuline alpha et bêta) d'environ 55 000 kDa chacune. Les anticorps anti-tubuline bêta sont utiles comme contrôles de charge en western blotting. Il faut cependant noter que le niveau de tubuline bêta dans certaines cellules peut ne pas être stable. Par exemple, l'expression de la tubuline dans les tissus adipeux est très faible et, par conséquent, la tubuline bêta ne doit pas être utilisée comme contrôle de charge pour ces tissus.
Spécificité
Cet anticorps réagit spécifiquement avec la tubuline bêta et présente une forte réactivité croisée avec différentes espèces. Il permet la coloration des microtubules par immunofluorescence indirecte uniquement en cas de bruit de fond faible.
Immunogène
Tubuline purifiée à partir de polycephalum myxamoebae
Application
Cet anticorps anti-tubuline bêta, clone KMX-1, est validé pour les analyses en IC et WB afin de détecter la tubuline.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunocytochimie :
Une concentration de 1 à 2 μg/ml d'un précédent lot a été utilisée en immunohistochimie.
Western blotting :
0,05 à 0,5 μg/ml.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules A431.
Western blotting :
une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter la TUBULINE (BÊTA) dans 10 μg de lysat de cellules A431.
Description de la cible
50 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1049
Forme physique
Format : purifié
Purification sur protéine A
Solution d'IgG2b monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant 0,02 M de tampon phosphate, 0,25 M de NaCl et 0,1 % d'azide de sodium.
Stockage et stabilité
Stable pendant 6 mois entre 2 et 8 ºC en aliquotes non diluées à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HeLa
Lysat de cellules A431
Lysat de cellules MCF7
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Richard J Flannery et al.
Frontiers in synaptic neuroscience, 4, 6-6 (2012-12-12)
N-cadherin is a calcium-sensitive cell adhesion molecule commonly expressed at synaptic junctions and contributes to formation and maturation of synaptic contacts. This study used heterologous cell cultures of brainstem cholinergic neurons and transfected Chinese Hamster Ovary (CHO) cells to examine
Juan L Brusés
PloS one, 8(4), e62435-e62435 (2013-04-30)
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are widely expressed throughout the central and peripheral nervous system and are localized at synaptic and extrasynaptic sites of the cell membrane. However, the mechanisms regulating the localization of nicotinic receptors in distinct domains of
Contactin-1 regulates myelination and nodal/paranodal domain organization in the central nervous system.
Colako?lu, G; Bergstrom-Tyrberg, U; Berglund, EO; Ranscht, B
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Ari M Chow et al.
Cell stress & chaperones, 19(6), 845-851 (2014-04-05)
Hsp70, Hsp32, and Hsp27 were induced by celastrol in rat cerebral cortical cultures at dosages that did not affect cell viability. Pronounced differences were observed in the cellular localization of these heat shock proteins in cell types of cerebral cortical
Ari M Chow et al.
Cell stress & chaperones, 18(2), 155-160 (2012-08-07)
Alzheimer's disease, Parkinson's disease and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) are 'protein misfolding disorders' of the mature nervous system that are characterized by the accumulation of protein aggregates and selective cell loss. Different brain regions are impacted, with Alzheimer's affecting cells