MAB333
Anti-Synaptobrevin Antibody, clone SP10
ascites fluid, clone SP10, Chemicon®
Synonyme(s) :
VAMP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP10, monoclonal
Espèces réactives
rat, hamster, salamander, pig, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VAMP1(6843)
Spécificité
Immunogène
Application
Western blotting at 1:100-1:10,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité