MAB3319
Anti-MMP-14 Antibody, catalytic domain, clone 114-6G6
clone 114-6G6, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
MT1-MMP
371.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
About This Item
371.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
114-6G6, monoclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
pig, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP14(4323)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry on paraffin-embedded tissue sections, use at 20 μg/mL concentration (see Ueno et al., 1997; Nakamura et al., 1999). Requires periodate-lysine-paraformaldehyde fixative (Namura et al., 1999) for 18-24 hrs. at 4°C.
EIA Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable