Principaux documents
MAB3070
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-granzyme B, clone GrB-7
culture supernatant, clone GrB-7, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-Anti-C11, Anti-Anti-CCPI, Anti-Anti-CGL-1, Anti-Anti-CGL1, Anti-Anti-CSP-B, Anti-Anti-CSPB, Anti-Anti-CTLA1, Anti-Anti-CTSGL1, Anti-Anti-HLP, Anti-Anti-SECT
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GrB-7, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GZMB(3002)
Spécificité
L'anticorps monoclonal reconnaît la granzyme B de 33 kDa.
Il réagit spécifiquement avec la sérine protéase humaine granzyme B. Il n'y a pas de réaction croisée avec la granzyme A humaine. La granzyme B se situe dans les granules cytoplasmiques et peut être utilisée comme marqueur des cellules NK et des lymphocytes T cytotoxiques activés.
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Métabolisme
Détectez la granzyme B avec cet anticorps anti-granzyme B, clone GrB-7, validé pour une utilisation en WB et en IH(P).
Immunoblotting
Immunohistochimie de lymphocytes exprimant la granzyme B dans des coupes sublimées et des tissus fixés au formol et inclus en paraffine (dilution au 1/20e). Ne réagit pas avec d'autres types de cellules. Ne peut pas être utilisé sur des cryocoupes.
Note sur l'utilisation de MAB3070 sur des coupes en paraffine :
les lames de tissus doivent être prétraitées avec une méthode de récupération de l'antigène, telle que le traitement avec du citrate de sodium 0,1 M pendant 10 minutes à 100 °C. Une dilution de travail au 1/20e est conseillée, mais les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Enzymes et biochimie
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 12 mois maximum.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Milan Fiala et al.
Journal of neuroinflammation, 7, 76-76 (2010-11-11)
The contribution of inflammation to neurodegenerative diseases is increasingly recognized, but the role of inflammation in sporadic amyotrophic lateral sclerosis (sALS) is not well understood and no animal model is available. We used enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs) to measure the
Shintaro Yokoyama et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(18), 4727-4734 (2016-05-12)
The immune checkpoint of the programmed death 1/programmed death ligand 1 (PD-1/PD-L1) pathway is believed to play an important role in evasion of host antitumor immune surveillance in various malignancies; however, little is known about its role in thymic carcinoma.
Jenny Bulgarelli et al.
Frontiers in immunology, 10, 2353-2353 (2019-10-28)
Dendritic cell (DC)-based vaccination effectively induces anti-tumor immunity, although in the majority of cases this does not translate into a durable clinical response. However, DC vaccination is characterized by a robust safety profile, making this treatment a potential candidate for
Mingyao Meng et al.
The Journal of biological chemistry, 293(51), 19600-19612 (2018-10-20)
Several clinical immunotherapy trials with cytokine-induced killer (CIK) cells have been reported. However, molecular evidence of cell expansion, acquisition of tumor cytotoxicity, and safety of CIK cells is required before putting them to clinical use. Here, we performed dynamic transcriptomic
Yong Zeng et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 18, 422-427 (2020-07-23)
Intravitreal administration for human adeno-associated vector (AAV) delivery is easier and less traumatic to ocular tissues than subretinal injection, but it gives limited retinal transduction. AAV vectors are large (about 4,000 kDa) compared with most intraocular drugs, such as ranibizumab (48 kDa)