MAB3060
Anti-Paxillin Antibody, clone 349
clone 349, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-AW108311, Anti-AW123232, Anti-Pax
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
349, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse, canine, chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cytoskeletal Signaling
ELISA
Immunohistochemistry 1:900 in Placenta
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL:
For western blot, load 5-10 μg of whole cell lysate prepared from the human epidermoid carcinoma cell line, A431.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1