MAB2609
Anti-beta Arrestin 1 Antibody, clone 3H11.2
clone 3H11.2, from mouse
Synonyme(s) :
Retinal S-antigen, Rod photoreceptor arrestin, S-antigen, retina and pineal gland (arrestin), arrestin 1, retinal S-antigen (48 KDa protein)
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H11.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARRB1(408)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Sensory & PNS
G-proteins
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HEK293 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable