MAB2252Z-I
Anti-Integrin β1 Antibody, clone N29 (Azide Free)
clone N29, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD29, MAB2252
424.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
About This Item
424.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N29, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgGκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation: A representative lot of this antibody clone was used in immunoprecipitation.
Immunohistochemistry: A representative lot of this antibody clone was used in immunohistochemistry on frozen sections.
Flow Cytometry: A representative lot of this antibody clone was used in flow cytometry.
Functional Activity Assay: A representative lot of this antibody clone was used to stimulate adhesion of cells to extracellular matrix proteins (Wilkins, J.A. et al., 1996).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Remarque sur l'analyse
Tonsil, human skin, human kidney tissue
U251 cell lysate
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable