MAB2076Z
Anti-Integrin β6 Antibody, clone CSβ6, azide free
clone CSbeta6, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
MAB2076
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CSbeta6, monoclonal
Espèces réactives
human, monkey, rat, rabbit
Ne doit pas réagir avec
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB6(3694)
mouse ... Itgb6(16420)
rat ... Itgb6(311061)
rhesus monkey ... Itgb6(700454)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry: Effective for F6, HT-29, H441 cell lines (others not tested).
Flow cytometry: Effective for all species tested, including rabbit, rat, monkey, human, and mouse.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable