MAB1973Z
Anti-Integrin α1 Antibody, clone FB12, azide free
clone FB12, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD49a, MAB1973
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FB12, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA1(3672)
Catégories apparentées
Spécificité
Application
Immunoprecipitation: 1 μg/mL
FACS analysis: 2 μg/mL
ELISA: 0.5 μg/mL
Inhibition of activated human lymphocyte binding to laminin, collagen IV and fibronectin (Fabbri, 1996): 1-5 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Microvascular endothelium
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable