MAB1945
Anti-Vitronectin Antibody, clone BV2
clone BV2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Serum spreading factor, S-protein
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BV2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VTN(7448)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation
Western blot
Immunohistochemistry/immunofluorescence
Inhibits endothelial cell adhesion and spreading on vitronectin-coated surfaces.
Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable