MAB1620-AF555
Anti-Cytokeratin 5,6 Antibody, clone D5/16B4, Alexa Fluor™ 555
clone D5/16B4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonyme(s) :
Keratin, type II cytoskeletal 5, 58 kDa cytokeratin, CK-5, Cytokeratin-5, K5, Keratin-5, Type-II keratin Kb5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 555
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D5/16B4, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT5(3852)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Cytokeratin 5/6 in A431 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable