MAB13414
Anti-MMP-7 Antibody, clone ID-2
clone ID-2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Matrilysin, PUMP-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ID-2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP7(4316)
Description générale
Spécificité
Cellular Localization: Cytoplasmic (Visscher et al., 1994).
Immunogène
Application
Immunohistochemistry on frozen and formalin-fixed paraffin embedded tissue sections: 1:100-1:200 for 60 minutes at room temperature*.
*No pretreatment /antigen retrieval required for staining routine formalin-fixed, paraffin embedded sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: Bladder, breast, and ovarian carcinomas.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable