MAB1312
Mouse Anti-Human IgG4 Antibody, clone HP6023, Fc
clone HP6023, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CD32, Anti-CD32B, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2C, Anti-FcGRIIB, Anti-FcRII-c, Anti-FcgammaRIIb, Anti-IGFR2
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
HP6023, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG3
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FCGR2B(2213)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Final working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable