Documents
LSKMTAE50
Millipore
Tampon TAE modifié, concentré 50×, 500 ml
Synonyme(s) :
Tampon TAE modifié, 50×, Tampon TAE modifié, concentré 50×
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Montage®
Technique(s)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le kit Montage d'extraction d'ADN sur gel permet d'extraire des fragments d'ADN de 100 à 10 000 pb à partir de bandes de gel d'agarose en une seule centrifugation de 10 minutes.
Application
Convient à une utilisation avec le kit Montage d'extraction d'ADN sur gel
Composants
Tampon TAE concentré 50 ×, 500 ml
Forme physique
Conc. 50×
Stockage et stabilité
Les réactifs doivent être conservés à une température comprise entre 15 °C et 30 °C.
Informations légales
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1