Documents
KX0010
Supelco
Karl Fischer Volumetric Reagent
Synonyme(s) :
carl fischer
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Forme
liquid
Niveau de qualité
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
Température de transition
flash point 33.3 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Application
KX0010-7, KX0010-6 and KX0010-4 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles
Remarque sur l'analyse
Color: Dark red-brown
Form: Liquid
Titer (mg water per mL): 5.0mg/mL min
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Immune system, thymus, Thyroid
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
91.9 °F
Point d'éclair (°C)
33.3 °C