KMP8G05HH1
Milligard® PES 1.2/0.8 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 5
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 5
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
8.5 in.
Largeur
4.2 in.
Taille du cœur
, polypropylene
Surface de filtration
0.29 m2
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
Raccords
fitting (14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Fast flow and high throughput
- Predictable scalability from small-scale to production-size devices
- High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
- Single-use, gamma-ready formats
- Caustic stable
Conditionnement
Autres remarques
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais