Documents
IX0120
Supelco
Iodine
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Iodine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141916
Numéro de classement CE :
231-442-4
Pression de vapeur
0.41 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
Point d'ébullition
185 °C/1013 hPa
Pf
114 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/I2/c1-2
Clé InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Iodine-Promoted Reductive Sulfenylation Using Ketones as Hydride Donors: Describes a novel iodine-mediated synthesis method, expanding the toolkit for chemical synthesis with potential applications in pharmaceutical research (Duan Y et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): 99.8-100.5%
Chlorine and bromine (as Cl): 0.005% max
Nonvolatile matter: 0.01% max
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable