451045
Iode
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Diiodine, Molecular iodine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
9 (vs air)
Pression de vapeur
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
beads
Résistivité
1.3E15 μΩ-cm
Taille des particules
−10 mesh
Point d'ébullition
184 °C (lit.)
Pf
113 °C (lit.)
Chaîne SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Clé InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.