Principaux documents
IT5SP0004
Millipore
IT5 HIM Cleaning Fixture
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Niveau de qualité
Hauteur
152 mm
6 in.
Largeur
6 in.
Profondeur
6 in.
Poids
65 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany