Merck
Passer à
IPFL20200
Immobilon® -FL PVDF Membrane
10 sheets, 20cm x 20 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane with low background fluorescence
Synonyme(s) :
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
Pore size:
0.45 μm pore size
Compatibility:
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Membrane Immobilon®-FL en PVDF, 10 sheets, 20 cm x 20 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, electrophoresis transfer: suitable, western blot: suitable
filter L × W
20 cm × 20 cm
pore size
0.45 μm pore size
capacity
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
shipped in
ambient
General description
La membrane de transfert Immobilon®-FL a une dimension de pores nominale de 0,45 µm et est une membrane en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) microporeuse, conçue pour adsorber les protéines transférées à partir de diverses matrices de gel. Cette membrane est hydrophobe. Sa structure de pores uniformément contrôlée offre une grande capacité d'adsorption des biomolécules. La membrane présente une très faible autofluorescence sur une large plage de longueurs d'onde d'excitation et d'émission. Cela en fait la solution idéale pour les applications de transfert sur membrane ("blotting") avec immunodétection par fluorescence. De plus, la membrane Immobilon®-FL peut être utilisée pour la détection chromogène ou la détection par chimiluminescence classique. La membrane Immobilon®-FL est recommandée pour un transfert optimal des protéines ayant un poids moléculaire supérieur à 20 000 Da.
Application
La membrane en PVDF Immobilon®-FL est utilisée en western blotting.
Features and Benefits
Membrane Immobilon®-FL :
  • Conçue pour donner des résultats optimaux dans les applications d'immunodétection par fluorescence
  • Le très faible bruit de fond améliore la sensibilité de tous les protocoles d'immunodétection par fluorescence
  • Compatible avec toutes les sondes fluorescentes courantes sur toutes les longueurs d'onde d'excitation et d'émission
  • Compatible avec les tampons et agents de blocage classiques
  • Idéale pour le multiplexage et la détection par chimifluorescence.
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
IPFL10100IPFL00010IPFL00005
description
10 sheets, 20 cm x 20 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
description
10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
description
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
description
1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
compatibility
for use with Coomassie brilliant blue, for use with CPTS, for use with Amido black, for use with Ponceau-S red
compatibility
for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Amido black, for use with Ponceau-S red
compatibility
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with All fluorescence dyes, for use with Amido black, for use with Ponceau-S red, for use with Coomassie brilliant blue, for use with CPTS
compatibility
for use with CPTS, for use with Amido black, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with All fluorescence dyes, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red
material
plain filter, PVDF membrane, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
white filter, plain filter, PVDF membrane
detection method
fluorometric, colorimetric, chemiluminescent
detection method
colorimetric, fluorometric, chemiluminescent
detection method
chemiluminescent, fluorometric, colorimetric
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrane Immobilon®-FL en PVDF
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review