IM37
Anti-MMP-9 (Ab-3) Mouse mAb (56-2A4)
liquid, clone 56-2A4, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Gelatinase B, Anti-92 kDa Gelatinase, Anti-Matrix Metalloproteinase 9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
56-2A4, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human, rabbit, rat, guinea pig
Ne doit pas réagir avec
hamster, mouse, bovine
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP9(4318)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1 g/ml)
Paraffin Sections (see application references)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
MMP-2 protein (Cat. Nos. PF023 or PF037)
MMP-9 protein (Cat. Nos. PF024 or PF038) or breast carcinoma tissue
Autres remarques
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Okada, Y., et al., 1992. J. Biol. Chem.267, 21712.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L.A. and Stetler-Stevenson, W.G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M.M. Gottesman. Vol. 1, 99.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable